Learn More
CD144 Mouse anti-Human, FITC, Clone: 55-7H1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
229.00 CHF - 615.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD144
Klon 55-7H1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat FITC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15830559
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560874
25 Tests
229.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15840179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560411
100 Tests
615.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The 55-7H1 antibody reacts with a calcium-independent epitope on cadherin-5, a member of the cadherin family of calcium-dependent adhesion molecules. Cadherin-5 is expressed on endothelial cells in vivo and in vitro. It may play a role in the organization of lateral endothelial junctions and in the control of permeability properties of vascular endothelium.
Host Species: Mouse
Clone: 55-7H1
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human
Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD144
Flow Cytometry
FITC
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
55-7H1
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified
VE-cadherin; Cadherin-5; CDH5; Vascular endothelial cadherin