Learn More
CD14 Mouse anti-Human, PerCP-Cy5.5, Clone: M5E2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
301.00 CHF - 675.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD14
Klon M5E2
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15830789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561116
25 μg
301.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15826388
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
550787
0.1 mg
675.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The M5E2 monoclonal antibody specifically binds to CD14, a 53–55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, the anti-CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells, and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB.
Spezifikation
Spezifikation
CD14
0.2mg/mL
Monoclonal
Mouse
Baboon, Canine, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Human CD14 Protein
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
M5E2
Flow Cytometry
PerCP-Cyanine5.5
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified