Learn More
CD14 Mouse anti-Human, BUV737, Clone: M5E2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
272.34 CHF - 561.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD14
Klon M5E2
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Ultraviolet 737
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15823649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
564445
25 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15813649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
564444
100 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The M5E2 monoclonal antibody specifically binds to CD14, a 53–55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, the anti-CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells, and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB.
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BUV737 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Ultraviolet family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon BUV395 with an Ex Max of 348-nm and an acceptor dye with an Em Max at 737-nm. BD Horizon Brilliant BUV737 can be excited by the ultraviolet laser (355 nm) and detected with a 740/35 filter. Due to the excitation of the acceptor dye by other laser lines, there may be significant spillover into channels detecting Alexa Fluor™ 700-like dyes (e.g., 712/20-nm filter).
Spezifikation
Spezifikation
CD14
Flow Cytometry
Brilliant Ultraviolet 737
RUO
Human CD14 Protein
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
M5E2
Monoclonal
Mouse
Baboon, Canine, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
IgG2a κ
Affinity Purified
LPS receptor; LPS-R; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein