Learn More
CD14 Mouse anti-Human, APC-H7, Clone: MΦP9, BD
Mouse Monoclonal Antibody
273.00 CHF - 630.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD14
Klon MΦP9
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat APC-H7
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15820069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560270
25 Tests
273.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15889988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
560180
100 Tests
630.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Reacts with a 53-55kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored and single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB. This antibody is suitable for staining acetone-fixed, frozen tissue sections.
Host Species: Mouse
Clone: MφP9
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Human
Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD14
Flow Cytometry
APC-H7
RUO
Human
Human Monocytes
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
MΦP9
Monoclonal
Mouse
Immunology
Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, and ≤0.09% sodium azide.
IgG2b κ
Affinity Purified