Learn More
CD14 Mouse anti-Human, APC, Clone: M5E2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
490.00 CHF - 545.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD14
Klon M5E2
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat APC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15810999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561383
50 Tests
545.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15828138
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
555399
100 Tests
490.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The M5E2 monoclonal antibody specifically binds to CD14, a 53–55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, the anti-CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells, and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB.
Spezifikation
Spezifikation
CD14
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
M5E2
Monoclonal
Mouse
Immunology
Human CD14 Protein
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.