Learn More
CD11c Mouse anti-Human, BUV661, Clone: B-ly6, BD
Mouse Monoclonal Antibody
314.16 CHF - 555.90 CHF
Spezifikation
Antigen CD11c
Klon B-ly6
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Ultraviolet 661
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15834059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
565068
25 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15824059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
565067
100 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The B-ly6 monoclonal antibody specifically binds to the 150 kDa adhesion glycoprotein CD11c (p150, integrin α chain). CD11c is expressed on dendritic cells, monocytes, macrophages, granulocytes, NK cells and subsets of B and T cells. It associates with CD18 to form the CD11c/CD18 complex that binds fibrinogen and has been reported to be a receptor for iC3b and ICAM-1. Reports indicate that CD11c/CD18 plays a role as an adhesion molecule that mediates cellular binding to ligands expressed on stimulated epithelium and endothelium.
The antibody was conjugated to BD Horizon BUV661 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Ultraviolet family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon BUV395 with an Ex Max of 348-nm and an acceptor dye with an Em Max at 661-nm. BD Horizon Brilliant BUV661 can be excited by the ultraviolet laser (355 nm) and detected with a 670/25 filter and a 630nm LP. Due to cross laser excitation of this dye, there may be significant spillover into channels detecting APC-like emissions (eg, 670/30-nm filter).
Spezifikation
Spezifikation
CD11c
Flow Cytometry
Brilliant Ultraviolet 661
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide
IgG1 κ
Affinity Purified
ITGAX; AlphaX integrin chain; Axb2; Integrin alpha-X; CR4; Leu M5; SLEB6
B-ly6
Monoclonal
Mouse
Human
Spleen Cells from Human with Hairy Cell Leukemia
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.