missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD108 Mouse anti-Human, PE, Clone: KS-2, BD

Artikelnummer. 15826868
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15826868 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15826868 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 552830

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reacts with the John-Milton-Hagen (JMH) blood group antigen. CD108 is a 76-80 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-linked protein. It is expressed on erythrocytes, at low levels on lymphocytes, but higher levels are detected on lymphoblasts and lymphoblastic cell lines. An adhesion function for CD108 has been suggested but this has not been demonstrated. Autoantibodies to this molecule are not uncommon and often associated with the loss of JMH antigen expression on erythrocytes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD108
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon KS-2
Konjugat PE
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.