Learn More
CD106 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: 429 (MVCAM.A), BD
Rat Monoclonal Antibody
319.00 CHF - 471.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD106
Klon 429 (MVCAM.A)
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15831229
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561678
0.1 mg
319.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15817158
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
553332
0.5 mg
471.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The 429 monoclonal antibody specifically binds to both the long (∼110 kDa) transmembrane-spanning form and the truncated (∼47 kDa) GPI-linked form of vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1, CD106). CD106 is constitutively expressed on bone marrow stromal cells, myeloid cells, and splenic dendritic cells. Its expression on endothelial cells is upregulated by inflammatory cytokines and in certain pathologic conditions. CD106 expression has also been detected on apoptotic thymocytes, splenocytes, and lymphoid cell lines. VCAM-1 is a counter-receptor for VLA-4 ( α;4 β; 1 integrin) and LPAM-1 ( α;4 β; 7 integrin), and the 429 antibody partially blocks VCAM-1-mediated binding functions. Source of the immunogen was the mouse preadipose cell line PA6.
Spezifikation
Spezifikation
CD106
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
Immunology
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
Vcam-1; Vascular cell adhesion molecule 1; Vascular cell adhesion protein 1
429 (MVCAM.A)
Flow Cytometry
FITC
RUO
Mouse
Mouse preadipose cell line PA6
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.