missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD10 Monoclonal Antibody (LT10), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA119379

212.01 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11564632

  • 318.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

CD10 Monoclonal antibody specifically detects CD10 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD10
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
P08473
Mme
Mouse NALM-6 leukemia pre-B cell line.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry
LT10
Unconjugated
Mme
6030454K05Rik; Atriopeptidase; C85356; CALLA; CD10; CMT2T; common acute lymphoblastic leukemia antigen; common acute lymphocytic leukemia antigen; Enkephalinase; EPN; membrane metallo endopeptidase; membrane metalloendopeptidase; membrane metallo-endopeptidase; membrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase, CALLA, CD10); membrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase/enkephalinase); membrane metallo-endopeptidase variant 1; membrane metallo-endopeptidase variant 2; MME; NEP; neprilysin; neprilysin-390; neprilysin-411; neutral endopeptidase 24.11; SFE; Skin fibroblast elastase
Mouse
sequential chromatography
RUO
4311
4° C, do not freeze
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote