missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CALML5, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16120709
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16120709 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16120709 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00051806D01P.100ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human CALML5 protein.

This gene encodes a novel calcium binding protein expressed in the epidermis and related to the calmodulin family of calcium binding proteins. Functional studies with recombinant protein demonstrate it does bind calcium and undergoes a conformational change when it does so. Abundant expression is detected only in reconstructed epidermis and is restricted to differentiating keratinocytes. In addition, it can associate with transglutaminase 3, shown to be a key enzyme in the terminal differentiation of keratinocytes. [provided by RefSeq

Sequence: MAGELTPEEEAQYKKAFSAVDTDGNGTINAQELGAALKATGKNLSEAQLRKLISEVDGDGDGEISFQEFLTAARKARAGLEDLQVAFRAFDQDGDGHITVDELRRAMAGLGQPLPQEELDAMIREADVDQDGRVNYEEFARMLAQE

Spezifikation

Antigen CALML5
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human CALML5 protein.
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.4
Gen CALML5
Gen-Zugriffsnummer BC039172.1
Gen-Alias CLSP
Gensymbole CALML5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CALML5 (AAH39172.1, 1 a.a. ∼ 146 a.a) full-length human protein.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51806
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.