Learn More
Calcineurin Mouse, Unlabeled, Clone: 29, BD
Mouse Monoclonal Antibody
370.00 CHF - 588.24 CHF
Spezifikation
Antigen Calcineurin
Klon 29
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15815369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610259
50 μg
370.00 CHF
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15825369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610260
150 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Calcineurin is a Ca2+/calmodulin-dependent protein phosphatase. The active enzyme is a heterodimer of a large calmodulin-binding catalytic subunit A (61kDa) and a smaller Ca2+ binding subunit B (19kDa). Regions corresponding to the calmodulin-binding site, an autoinhibitory domain, and a putative subunit B binding site have been identified within the large subunit A. The activity of calcineurin is sensitive to immunosuppressants such as cyclosporin A (CsA) and tacrolimus (FK506). The study of FK506-mediated inhibition of nitric oxide formation has revealed that nitric oxide synthase (NOS) is a calcineurin substrate. Calcineurin dephosphorylates NOS and enhances its catalytic activity. Therefore, Calcineurin is an essential mediator for efficient T cell antigen receptor (TCR)-mediated T cell activation.
Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
Calcineurin
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a
Affinity Purified
29
Western Blot
Unconjugated
RUO
Chicken, Frog, Human, Mouse, Rat
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.