missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
chromosome 17 open reading frame 75, Mouse, Clone: 2D7, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant C17orf75.
Marke: Abnova H00064149-M02.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sequence: MLPSLQESMDGDEKELESSEEGGSAEERRLEPPSSSHYCLYSYRGSRLAQQRGDSEDGSPSGTNAETPSGDDFSLSLADTNLPSEVEPELRSFIAKRLSRSpezifikation
| chromosome 17 open reading frame 75 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| NM_022344 | |
| C17orf75 | |
| C17orf75 (NP_071739, 1 a.a. ∼ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| 100 μg | |
| Yes | |
| 64149 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
| ELISA, Western Blot | |
| 2D7 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant C17orf75. | |
| C17orf75 | |
| NJMU-R1 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur