Learn More
BMX Mouse, Unlabeled, Clone: 40, BD
Mouse Monoclonal Antibody
370.00 CHF - 563.39 CHF
Spezifikation
Antigen BMX
Klon 40
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15825649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610792
50 μg
370.00 CHF
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15835649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610793
150 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
BMX ( b one m arrow X kinase) is a cytoplasmic tyrosine kinase identified by reverse transcription of mRNA isolated from human bone marrow and mapped to the chromosomal band Xp22.2. The full length protein is 675 amino acids with a tyrosine kinase domain, an amino terminal pleckstrin domain, as well as an SH3 and SH2 domain. Direct comparison of BMX's primary sequence with other kinases showed that this is highly related to the family of BTK/ITK/TEC. BMX kinase is expressed in fetal and adult tissues, with the highest expression in heart, testis, small intestine and colon. It is undetectable in spleen, brain, kidney, and pancreas. Further analysis of mRNA expression showed that BMX is expressed in hematopoietic tissues and neutrophilic granulocytes, and in patients with acute and myeloid leukemia. The levels of BMX mRNA were substantially lower in patients with acute and chronic lymphoid leukemias, thus suggesting that BMX may be important during myelopoiesis.
Spezifikation
Spezifikation
BMX
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
40
Western Blot
Unconjugated
RUO
Chicken, Human, Mouse
Human BMX aa. 138-276
Primary
Store undiluted at -20°C.