Learn More
Anthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449522
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11449522
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10203.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178.23 g/mol
Anthracene is used in the production of the red dyealizarin and other dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Anthracen wird bei der Herstellung des roten Farbstoffs Alizarin und anderer Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Methanol (1.8 g/100 g), Hexan (0.37 g/100 g). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-12-7
Summenformel C14H10
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
MDL-Nummer MFCD00001240
InChI-Schlüssel MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
PubChem CID 8418
ChEBI CHEBI:35298
IUPAC-Name Anthracen
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthracene
Schmelzpunkt 214°C to 218°C
Dichte 1.25
Siedepunkt 340°C to 342°C
Flammpunkt 121°C (249°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1905429
Merck Index 14,682
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,methanol (1.8g/100 g),hexane (0.37g/100 g). Insoluble in water.
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.