Learn More
Anthracen-9-Boronsäure, 99 %
Artikelnummer. 11385415
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11385415 100 mg 100 Milligramm
11375415 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385415 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19630.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100622-34-2
Summenformel C14H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 222.05
MDL-Nummer MFCD03425925
InChI-Schlüssel VHHDLIWHHXBLBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthraceneboronic acid, anthracene-9-boronic acid, 9-anthracenylboronic acid, 9-anthrylboronic acid, 9-anthracene boronic acid, boronic acid, 9-anthracenyl, 9-boronoanthracene, 9-borono-anthracene, zlchem 414, pubchem7757
PubChem CID 15510213
IUPAC-Name Anthracen-9-ylboronsäure
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthracene-9-boronic acid
Schmelzpunkt ∽215°C (decomposition)
Menge 100 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3301031
Formelmasse 222.06
Reinheit (%) 99%