Learn More
Ansell ThermaPrene™ Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
10
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Ideal für Anwendungen wie Beschichtung, Leiterplattenherstellung, Dampfreinigung und die Handhabung von größeren Chemikalienmengen.
- Kombiniert die chemische Beständigkeit von Neopren mit einer weichen thermischen Beschichtung
- Schützt die Hände vor intermittierendem Kontakt mit heißen Oberflächen bis zu 400 °F (204 °C)
- Bietet leichte Schnittfestigkeit
- Das herausnehmbare Futter und die integrierte Aufhängeöse ermöglichen eine schnelle Lagerung und Trocknung der Handschuhe
- Raue Oberfläche
- Stulpe
- Farbe: Schwarz
Nicht zur Verwendung in der Nähe offener Flammen oder zum kontinuierlichen Eintauchen in heiße Chemikalien oder Flüssigkeiten
Compliance
Erfüllen die Anforderungen zur Lebensmittelverarbeitung der FDA (21 CFR 177.2600)
Specifications
Specifications
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 177-2600 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III, EN 407:32XX4X, EN 511:121 |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Ja |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Neoprene Gloves |
| Größe | 8 |
| Norm EN 388 | EN 388:3122 B, EN 388:3222 |
| Show More |