Learn More
Ansell AlphaTec™ Solvex™ 37-676 chemikalienbeständige Nitril-Handschuhe
Código de producto. 12680862 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Größe Tamaño de la unidad
12680862 9 12 Paare
12660862 7 12 Paare
12670862 8 12 Paare
12640862 10 12 Paare
12650862 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12680862 Proveedor Ansell N.º de proveedor 37676090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.20 CHF
    41.34 CHF / 12 Paare
    Sparen 24.86 CHF
    37% Rabatt
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen, in denen die chemische Beständigkeit entscheidend ist.
  • Hochleistungs-Nitrilverbund
  • Schutz gegen Abrieb, Schnitte, Risse und Stiche.
  • Enthält keine Proteinallergene
  • Strukturiertes Rautenmuster für hervorragende Griffsicherheit bei nassem oder rutschigem Material
  • Die passgenauen Finger, die konturierte Handfläche und das eng zulaufende Handgelenk sorgen für eine bequeme, ergonomische Passform.
  • Das beflockte Futter hält die Hände kühl und trocken.
  • Ideal für Arbeiten in der Fleischverarbeitung, zum Entfetten von Teilen, bei der Maschinenführung, beim Reinigen von Teilen und Maschinen sowie beim Umgang mit Schläuchen, Bändern und Stahlketten
  • Länge: 13 Zoll, Dicke: 15 mil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 177.2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 1149
Chlorinated Ja
Anwendungen Industrie
Farbe Grün
Finger Thickness (English) 0,0169 in.
Finger Thickness (Metric) 0.43 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0,0169 in.
Palm Thickness (Metric) 0.43 mm
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Norm EN 388 EN 388:4101X, EN 388:4101
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische Anlagen und Transport, chemische Verarbeitung, Ölraffinerie und Petrochemie, Reinigung und Entfettung, Kontakt mit Chemikalien, Lösungsmitteln, gefährlichen Flüssigkeiten, PVC-Zementen oder stehendem Wasser, Hausmeisterdienste und Instandhaltung
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Eingeprägte Rauten
Auskleidungsmaterial Baumwollvelour
Auskleidung Gefüttert
Modell 37-676 9 117723
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 33 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.