Beschreibung
- PVA (Polyvinylalkohol)-Beschichtung: Hohe Beständigkeit gegenüber aromatischen und chlorierten Lösungsmitteln.
- Anatomisches Design: Sichere, eng anliegende Handschutzhandschuhe.
- Weiches, zweiteiliges Strickfutter: Reduziertes Schwitzen, erhöhter Tragekomfort.
- PVA ist wasserlöslich: Der Kontakt mit Wasser oder die Verwendung in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verringern den Schutz.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN1149, EN16350 |
| Chlorinated | Nein |
| Anwendungen | Labor, Industrie |
| Farbe | Rot |
| Latex Free | Ja |
| Material | PVA |
| Produkttyp | Chemikalienbeständige Handschuhe |
| Größe | 10 |
| Norm EN 388 | EN 388:3121A, EN 388:3121 |
| Mehr anzeigen |