Learn More
Ansell ActivArmr™ 80-600 Hochbelastbare, schnittfeste Handschuhe
Artikelnummer. 15821837 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15821837 10 12 Paare
15801837 8 12 Paare
15811837 9 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Diese Produkte enthalten Naturkautschuklatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen können. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Artikelnummer. 15821837 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 80600100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00 CHF
    182.91 CHF / 12 Paare
    Sparen 103.09 CHF
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Produkte enthalten Naturkautschuklatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen können. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Hochbelastbare, schnittfeste Handschuhe sind ideal für den sicheren Umgang mit Glas, Metall und Kunststoffen.
  • Sichere Handhabung von Glas, Metall und Kunststoffen
  • Schnittfestigkeit und mechanische Leistung
  • Gestricktes Futter aus Aramidfasern und Naturkautschukbeschichtung
  • Beständig gegen Abrieb, Reißen und Durchstiche
  • Die Latexbeschichtung mit erhabener, gekräuselter Oberfläche sorgt für sicheren Halt bei trockenen und nassen Bedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Bauweise Strick
Coating Material Latex
Farbe Blau, Gelb
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Naturkautschuk
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 10
Norm EN 388 EN 388:3444, EN 388:3444C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handhabung von Blech und Glas bei Recycling, Dosen- oder Flaschenabfüllung
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Aramidfaser
Modell 80-600 10206411
Serie ActivArmr™ 80-600
Länge (angloamerikanisch) 9,6 in.
Länge (metrisch) 25 cm