Learn More
Ansell Nitrilite™ hochreine seidige Handschuhe
BIOPHARMA
Catalog Number 12302229
277.03 CHF gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21784" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2 Extragroß
Für verbesserte Beidhändigkeit, Komfort und Haltbarkeit entwickelt. Ansell Edmont™ Nitrilite™ hochreine seidige Handschuhe sind ideal für wichtige Reinigungsaufgaben und elektrisch empfindliche Anwendungen, bei denen ein geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen wichtig ist, wie z. B. bei der Herstellung von Laufwerken, Halbleitern, Flachbildschirmen und elektrischen Geräten.
Die sauberen Nitrilhandschuhe mit sehr niedrigem Ionen- und Partikelgehalt bieten eine gute Fingerfertigkeit, Komfort und eine längere Tragezeit.Entwickelt für den Einsatz in Reinraumumgebungen der Klasse 10 (ISO 4), z. B. in der Biotechnologie und der Herstellung medizinischer Geräte.
  • Aus Acetal-Polymer
  • Kompatibel mit Klasse 10 (ISO 4)
  • Sehr niedriger Ionen- und Partikelgehalt
  • 100 % puderfrei ohne Plastifizierer, Silikon oder Pigmente
  • Ergonomisches Design
  • Weich und flexibel mit texturierten Fingern für ein besseres Tragegefühl und Griff
  • Mit Rollrand für einfaches Anziehen
  • Beidhändig
Bestellinformation
50 vakuumversiegelte Handschuhe in unbedrucktem Polybeutel; zwei Polybeutel in reinraumtauglicher Sammelpackung versiegelt.
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 177.2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Kategorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Klasse 10/ISO 4
AQL 1,5
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Teilweise strukturiert
Finger Thickness (English) 4,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,13 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 2 Extragroß
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 4,9 mil
Dicke (metrisch) 0.13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015-konform
Modell 93-401 2X 365772
Serie Nitrilite™ 93-401
Länge (angloamerikanisch) 12 Zoll
Länge (metrisch) 30 cm