Learn More
Ansell Hynit™ Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
7.5
8
9
10
Beschreibung
- Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab
- Die Nitrilbeschichtung ist flexibel für eine optimale Fingerfertigkeit
- Konform mit den Anforderungen der FDA für den Umgang mit Lebensmitteln
- Abriebfest
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Blau |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Hand | Spezifisch |
Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
Größe | 9 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeugmontage, Gerätebetrieb, Metallverarbeitung und Bergbau |
Art der Handschuhstulpe | Offen |