Learn More
Ansell HyFlex™ 11-318 Industrie-Swirl-Handschuhe
Artikelnummer. 15476170 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15476170 11 12 Paare
15496160 6 12 Paare
15416170 7 12 Paare
15426170 8 12 Paare
15436170 9 12 Paare
15466170 10 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15476170 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11318110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Leichte Industriegewebehandschuhe bieten Komfort wie mit einer Hand und Screen-Kompatibilität.
  • Industrieschutzhandschuhe haben ein ultraleichtes 18-G-Design, das hohe Fingerfertigkeit und Screen-kompatibilität gewährleistet.
  • Silikonfrei, um eine mögliche Übertragung von Verunreinigungen auf das Metall vor dem Auftragen zu verhindern.
  • Dyneema™ Diamant-Technologie-Fasern helfen, EN zu erreichen ISO B/ANSI A2 Schnittschutz.
  • Spandex™ Verstärkungen in der Handfläche und an den Knöcheln sorgen für einen gepolsterten Sitz.
  • Oeko-Tex™ Die Zertifizierung stellt sicher, dass die Handschuhe frei von schädlichen Substanzen sind.
  • Empfohlen für den Umgang mit Teilen, die Montage, die Inspektion und die Wartung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 2
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Beschichteter Bereich Unbeschichtet
Bauweise Strick
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material HPPE
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 11
Norm EN 388 EN 388:XX4XB, EN 388:X34X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Inspektion, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Wartung
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Grau
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Dyneema™ Diamond-Technologie
Auskleidung Gefüttert
Modell 11-318 11 115067
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Stufe 0
Serie HyFlex™ 11-318
Yarn Gauge 18
Länge (angloamerikanisch) 8,3 in.
Länge (metrisch) 21,2 cm