Learn More
Ansell Ansell™ HyFlex™ Palm Dipped Medium Duty 10 Gauge-Handschuhe mit INTERCEPT™ Technologie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15549891 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15549891
Marke: Ansell 11735100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Optimaler Schnittschutz sowie bessere Flexibilität und Passform
  • Leicht und während langer Arbeitszeiten gut zu tragen
  • Das Futter verfügt über einen optimierten Lycra-Anteil™ für ein kühles Tragegefühl
  • Die silikonfreie Polyurethan-Handflächenbeschichtung (PU) sorgt für eine verbesserte Griffigkeit leichten öligen Umgebungen für eine sichere Handhabung
  • Die graue Beschichtung bietet Schutz in leicht verschmutzten Umgebungen
  • EN Schnittschutzklasse 5 (ANSI Stufe 4)
  • EN-Abriebfestigkeitsklasse 4 (ANSI-Level 6)
  • Erhältlich in den Größen 6 bis 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Polyurethan
Farbe Weiß, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Fiberglass, HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylene
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 10
Norm EN 388 EN 388:4X43C, EN 388:4543
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage von Kleinteilen und Bauteilen, Schneiden von kleinen trockenen oder leicht geölten Teilen und Wartung, allgemeine Wartung, Metallherstellung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Grip Design Rough
Auskleidungsmaterial Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
Auskleidung Lined
Modell 11-735 10 163846
Verpackungsart Case
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Serie HyFlex™ 11-735
Daumenform Wing
Länge (angloamerikanisch) 8,8 in.
Länge (metrisch) 22,4 cm