Learn More
Ansell HyFlex™ 11-531 Schnittfeste Handschuhe mit Handflächenbeschichtung, INTERCEPT™ und GRIP™ Technologie
Artikelnummer. 16059611 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16059611 9 12 Paare
16029611 6 12 Paare
16039611 7 12 Paare
16049611 8 12 Paare
16069611 10 12 Paare
16079611 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16059611 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11531090
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die ultraleichten Handschuhe bieten Fingerfertigkeit, bessere Beweglichkeit und Schnittleistung in einem bequemen und flexiblen Stil.
  • Verfügt über ein besonders leichtes Futter mit 18 Gauge; Garne mit INTERCEPT Technologie gewährleisten die EN-Schnittschutzklasse 3
  • Das Innenfutter verfügt über™ die ZONZ Comfort Fit-Technologie für Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit.
  • Palmengetauchte Beschichtung und FORTIX™ Die technologische Formulierung sorgt für verbesserte Abriebfestigkeit und Griffigkeit.
  • Silikonfreies Design
  • Schmutzabdeckende Handfläche für längere Verschleißzeiten
  • EN Schnittstufe 3 (ANSI Stufe 2)
  • EN-Abriebfestigkeitsklasse 4
  • Erhältlich in den Größen 6 bis 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Strick
Coating Material Nitril
Farbe Grau, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Glasfaser, Nylon, HPPE, Spandex, Nitrilschaum
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 9
Norm EN 388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage von Kleinteilen, leichte Arbeiten, Handhabung von glatten, rutschigen oder scharfkantigen Materialien wie Glas, Blech, Fliesen und Furnier; Wartung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Ansell GRIP™ Technologie
Auskleidungsmaterial Fiberglas, Nylon, HPPE, Spandex
Auskleidung Gefüttert
Modell 11-531 9
Verpackungsart Karton
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Stufe 2
Serie HyFlex™ 11-531
Daumenform Flügel
Länge (angloamerikanisch) 8,2 in.
Länge (metrisch) 21 cm