missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex Handschuhe, Handfläche tauchbeschichtet, mit INTERCEPT™ und GRIP Technologie
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die Intercep-Technologie bietet Schnittschutz
- Ansell GRIP-Technologie für den Einsatz in öligen oder nassen Umgebungen
- Die ZONZ™ Comfort Fit Technologie sorgt für Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit
- Tauchbeschichtung der Handfläche und Formulierung mit FORTIX™-Technologie für Abriebfestigkeit und Griffigkeit
- Silikonfreies Nitril-Beschichtungsmaterial
- Schmutzabdeckende Handfläche für längere Verschleißzeiten
- Gestrickte Handgelenkmanschette
Compliance
Entspricht ANSI A4 (Schnittfestigkeit) und ANSI4 (Abriebfestigkeit); EN388, EN407, EN1149 Normen. CE-Zeichen.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Grau |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Latex Free | Ja |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 11 |
Norm EN 388 | EN 388:4X21D, EN 388:4421 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'