Learn More
Ansell HyFlex™ NPR Nitrilgetauchte Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Die Nitrilbeschichtung bietet leichten mechanischen Schutz und Fingerfertigkeit
- Entwickelt für den Einsatz in mäßig öligen Produktions- und Wartungsumgebungen
- Kombiniert Schutz mit verbesserter Griffigkeit und Abriebfestigkeit
Compliance
ANSI (Abriebfestigkeit): 4. ANSI (Schnittfestigkeit): 1. EN388: 3131.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
| Chlorinated | No |
| Beschichteter Bereich | Handfläche, Finger |
| Bauweise | Knit |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Weiß, Blau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Mehr anzeigen |