Learn More
Ansell HyFlex™ NPR Nitrilgetauchte Handschuhe
Artikelnummer. 12600772 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12600772
Marke: Ansell 11900090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für den Einsatz in mäßig öligen Fertigungs- und Wartungsumgebungen entwickelt, in denen ein Handschutz mit guter Trockenhaftung und hoher Abriebfestigkeit unerlässlich ist.
  • Die Nitrilbeschichtung bietet leichten mechanischen Schutz und Fingerfertigkeit
  • Entwickelt für den Einsatz in mäßig öligen Produktions- und Wartungsumgebungen
  • Kombiniert Schutz mit verbesserter Griffigkeit und Abriebfestigkeit
Compliance
ANSI (Abriebfestigkeit): 4. ANSI (Schnittfestigkeit): 1. EN388: 3131.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Chlorinated No
Beschichteter Bereich Handfläche, Finger
Bauweise Knit
Coating Material Nitril
Farbe Weiß, Blau
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Material Nylon
Produkttyp Nahtlos gestrickte Handschuhe
Größe 9
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Gerätebetrieb und Metallverarbeitung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Grip Design Rough
Serie 11-900
Yarn Gauge 13