Learn More
Ansell HyFlex™ 11-518 Leichte Schnittschutzhandschuhe mit Elasthananteil
Artikelnummer. 12658665 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12658665 11 12 Paare
12608665 6 12 Paare
12628665 8 12 Paare
12638665 9 12 Paare
12648665 10 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12658665 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11518110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht präzises Arbeiten wie mit bloßen Händen mit leichtem Innenfutter der Stärke 18 Gauge. Leichte, schnittfeste Handschuhe erfüllen die ANSI Level 2-Schnittschutzstandards.
  • Fingerfertigkeit fast wie ohne Handschuhe für hohe Taktilität
  • Erster Handschuh für ANSI™ Schnittschutzlevel 2 in 18 Gauge-Ausführung
  • Die Dyneema™ Diamond Technologie bietet ein hohes Verhältnis von Schnittfestigkeit zu Fingerfertigkeit für mehr Sicherheit und Komfort
  • Weiche Scherfasern halten die Hände kühl und trocken
  • D3 pinky passt sich den natürlichen Formen der Hand an
  • Dünne Polyurethanbeschichtung
  • Die Beschichtung ermöglicht ein hohes Tastgefühl
  • Die hohe Abriebfestigkeit verlängert die Lebensdauer der Handschuhe
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Blau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nylon, Spandex, Dyneema Diamant, Polyurethan
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 11
Norm EN 388 EN 388:3X31B, EN 388:3331
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung, Chemie, Versorgungsunternehmen, Lagerung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Grip Design Rau
Auskleidungsmaterial Nylon, Spandex, Dyneema™
Auskleidung Gefüttert
Modell 11-518 11
Verpackungsart Karton
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Schutzklasse 1
Serie HyFlex™ 11-518
Daumenform Flügel
Länge (angloamerikanisch) 8,2 in.
Länge (metrisch) 21 cm