missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex Handschuhe, vollständig tauchbeschichtet, leichte Beanspruchung, mit INTERCEPT™ und GRIP Technologie

Catalog Number p-6579009
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ultraleichter 18-ga-Handschuh, schnittfest, mit besserer Griffigkeit

  • Die Intercep-Technologie bietet Schnittschutz
  • Ansell GRIP-Technologie für den Einsatz in öligen oder nassen Umgebungen
  • Die ZONZ™ Comfort Fit Technologie sorgt für Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit
  • Vollständige Tauchbeschichtung und Formulierung mit FORTIX™-Technologie für Abriebfestigkeit und Grip
  • Silikonfreies Nitril-Beschichtungsmaterial
  • Schmutzabdeckende Handfläche für längere Verschleißzeiten
  • Gestrickte Handgelenkmanschette
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Bauweise Knit
Coating Material Nitril
Farbe Anthrazit, Black
Cut Resistance Rating Level 2
Latex Free Yes
Produkttyp Ultraleichte, schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage von Kleinteilen, leichte Arbeiten, Handhabung von glatten, rutschigen oder scharfkantigen Materialien wie Glas, Blech, Fliesen und Furnier; Wartung
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Ansell GRIP™ Technology
Auskleidungsmaterial Ansell INTERCEPT™ Technologie
Modell 11-539 6
Serie HyFlex™ 11-539
Länge (angloamerikanisch) 8.2 in.
Länge (metrisch) 220 bis 270 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'