Learn More
Ansell HyFlex™ 11-800 Arbeitshandschuhe mit Beschichtung aus Nitrilschaum
Alle ansehen Ansell Produkte
Beschreibung
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit-Technologie für verbesserte Passform und angenehmeres Tragegefühl
- Das neue Design bietet eine höhere Haltbarkeit als frühere Rezepturen.
- Die Schaumbeschichtung erhöht die Atmungsaktivität und sorgt so für Tragekomfort
- Für einen saubereren und bequemeren Handschuh werden durch den firmeneigenen Waschprozess Verunreinigungen effektiv entfernt
- Verbesserte Griffigkeit in trockenen und leicht öligen Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Zertifizierung/Konformität | CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH Compliant, OEKO-TEX STANDARD 100 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH |
| Beschichteter Bereich | Handfläche, Finger |
| Bauweise | Knit |
| Coating Material | Nitrilschaum |
| Farbe | Grau, Weiß |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Mehr anzeigen |