Learn More
Ansell HyFlex™ CR Plus Nitrilschaumgetauchte Arbeitshandschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Die Intercept Technology™ erhöht den Standard in Sachen Fingerfertigkeit und Schutz von schnittfesten Handschuhen
- Aramidfasern bieten einen zusätzlichen Schutz
- Das ergonomische Design bietet das Gefühl, keine Handschuhe zu tragen, und reduziert die Ermüdung der Hände
- Die Beschichtung mit Nitrilschaum verbessert die Griffeigenschaften und die taktile Empfindlichkeit
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 4.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Blau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Yes |
| Material | Aramidfaser |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Größe | 6 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reparaturen in der Automobilindustrie, Maschinen-/Gerätebetrieb, Metallverarbeitung und Handhabung von Chemikalien |
| Mehr anzeigen |