Learn More
Ansell HyFlex3 Handschuhe, tauchbeschichtet, leichte Beanspruchung, mit INTERCEPT™ und GRIP™ Technologie
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die Intercep-Technologie bietet Schnittschutz
- Ansell GRIP-Technologie für den Einsatz in öligen oder nassen Umgebungen
- Die ZONZ™ Comfort Fit Technologie sorgt für Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit
- 3/4-Tauchbeschichtung und Formulierung mit FORTIX™ Technologie für Abriebfestigkeit und Griffigkeit
- Silikonfreies Nitril-Beschichtungsmaterial
- Schmutzabdeckende Handfläche für längere Verschleißzeiten
- Gestrickte Handgelenkmanschette
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Grau, Schwarz |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Latex Free | Ja |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 6 |
Norm EN 388 | EN 388:4X42B, EN 388:4342 |