missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell DermaShield™ sterile Neopren-Untersuchungshandschuhe
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beschreibung
- Sterile Einmalhandschuhe aus Polychloropren
- Die Ansell SUREFIT™ Technologie verhindert das Herunterrollen der Stulpe
- Durchstichfest und langlebig
- Chemikalienspritzschutz
- Geringes Potenzial für Hautreizungen
- Dünn, puderfrei, latexfrei, beschleunigerfrei
- Polymerbeschichtung für einfaches Anziehen
- Hervorragende Dehnung sorgt für eine bequeme Form und Passform
- Glatte Fingerspitzen
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert, mit Chargendokumentation
Compliance
Hergestellt unter einem 510(k) und als Produkt medizinischer Qualität qualifiziert.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 820 Quality System Regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Klasse 100/ISO 5 |
AQL | 0,65 |
Farbe | Grün |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Finger Thickness (English) | 8,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,19 mm |
Material | Polychloropren |
Palm Thickness (English) | 7 mil |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'