Learn More
Ansell Barrier™ Handschuhe
Artikelnummer. 11707383 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
12 Paare
Artikelnummer. 11707383
Marke: Ansell 02100_9
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, einschließlich biologischer Kampfstoffe und biologischer Gefahrstoffe. Ansell™ Barrier™ Handschuhe sind mit einem aufgeschweißten Kunststoffring zur Montage am Trellchem™ Ringsystem mit Bajonettverschluss versehen.
Laminierte Handschuhe bieten extreme Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien sowie biologische Gefahren.
  • Bieten Flexibilität und Taktilität
  • Hergestellt aus einer außergewöhnlich dünnen chemikalienbeständigen, fünfschichtig laminierten Folie
  • Der integrierte Vliesstoff sorgt für eine kühlere, bequemere Passform, da er Schweiß absorbiert und ableitet
  • Kann als Lage unter schwereren Nitril-, Neopren- oder PVC-Handschuhen getragen werden
  • Handspezifisch
  • Beständig gegenüber zahlreichen Chemikalien
  • Geflügelter Daumen für zusätzlichen Tragekomfort
Bestellinformation
Einzeln in Polybeutel verpackte Paare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Kategorie lll
Anwendungen Industrial
Farbe Weiß
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Laminierte 5-Schicht-Folie
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 2,5 mil
Dicke (metrisch) 0,06 mm
Norm EN 388 EN 388:0000
EN 421 No
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ABCEFGHIMS
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Glatt
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 2-100 9 902212
Serie AlphaTec™ 02-100
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 38 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis