Learn More
Ansell AlphaTec™ Mittelstarke Handschuhe mit Nitrilbeschichtung
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Die Ansell Grip Technology™ gewährleistet optimale Kontrolle bei der Handhabung von öligen oder nassen Gegenständen.
- Baumwollvelour-gefütterte Nitrilhülle leitet den Schweiß ab
- Anschmiegsame, hautnahe Passform für Nassgriffigkeit
- Die 10 mil-Hülle schützt vor einem Kontakt mit Basen, Ölen und Kraftstoffen
- Nitrilbeschichtung zum Schutz vor Rissen, Einstichen und Abrieb
- Aufgefaltetes Bündchen mit Rinnen zur Vermeidung von Abtropfungen vom Unterarm
- Erhältlich in den Größen 7 bis 11
- Antistatisch gemäß EN 1149
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
| Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 170-199 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, EN 1149 |
| Chlorinated | Nein |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Grün, Anthrazit |
| Finger Thickness (English) | 0.0212 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.54 mm |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Mehr anzeigen |