Learn More
Ansell AlphaTec™ Mittelstarke Handschuhe mit Nitrilbeschichtung
Artikelnummer. 15559441 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15559441
Marke: Ansell 58430110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine optimale Kontrolle beim Umgang mit öligen oder nassen Gegenständen.
  • Die Ansell Grip Technology™ gewährleistet optimale Kontrolle bei der Handhabung von öligen oder nassen Gegenständen.
  • Baumwollvelour-gefütterte Nitrilhülle leitet den Schweiß ab
  • Anschmiegsame, hautnahe Passform für Nassgriffigkeit
  • Die 10 mil-Hülle schützt vor einem Kontakt mit Basen, Ölen und Kraftstoffen
  • Nitrilbeschichtung zum Schutz vor Rissen, Einstichen und Abrieb
  • Aufgefaltetes Bündchen mit Rinnen zur Vermeidung von Abtropfungen vom Unterarm
  • Erhältlich in den Größen 7 bis 11
  • Antistatisch gemäß EN 1149
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, EN 1149
Chlorinated Nein
Anwendungen Industrial
Farbe Grün, Anthrazit
Finger Thickness (English) 0.0212 in.
Finger Thickness (Metric) 0.54 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0.0212 in.
Palm Thickness (Metric) 0.54 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 11
Dicke (angloamerikanisch) 12 mil
Dicke (metrisch) 0,30 mm
Norm EN 388 EN 388:3001X, EN 388:3001
EN 421 No
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische Behandlung, Handhabung von Farben, Tinten, Farbstoffen, Leimen und Klebstoffen, Wartung von Industriewerkzeugen, Gummi- und Gummierzeugnissen, Handhabung flüssigkeitsbeschichteter Metallteile, Umgang mit Altölen, Petrochemie, Abfall- und Wasseraufbereitung
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design ANSELL GRIP™ Technologie
Auskleidungsmaterial Baumwollvelour
Auskleidung Gefüttert
Modell 58-430 11 114897
Serie AlphaTec™ 58-430
Länge (angloamerikanisch) 12,5 in.
Länge (metrisch) 32 cm