Learn More
Ansell AccuTech™ Gammex™ Sterile Latexhandschuhe 91-225 Series
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4933307 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. 12390160
Marke: Ansell 91225060
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Puderfreie Handschuhe für sterile Umgebungen nach ISO 6 (Klasse 1000)
  • Durch Gammastrahlung sterilisiert und widerstandsfähig gegen Durchstechen
  • Latex bietet mehr Flexibilität, Elastizität und Sensibilität an den Fingerspitzen
  • Geringer Proteingehalt minimiert das Risiko von Allergien des Typs I
  • Naturfarben
  • Länge: 300 mm (11,8 Zoll)
  • Verpackung: 200 Paare pro Karton
  • Für komplizierte Handhabungsaufgaben
Konformitätszertifikat (COC) erhältlich.
Anwendungen:
Arzneimittelherstellung, Herstellung von Medizingeräten und Biotechnologie
Certifications
510K als Medizinprodukt zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D7160, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1
Coating Material Naturlatex
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 9,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Cleanroom Use
Latex Free No
Material Latex
Palm Thickness (English) 9,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,23 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Cleanroom Gloves
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 9,1 mil
Dicke (metrisch) 0,23 mm
Art der Handschuhstulpe Gerade
Grip Design Smooth
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modell 91-225 6 119742
Serie AccuTech™ 91-225
Zugfestigkeit 24 MPa
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 30 cm