Beschreibung
- Die ergonomische Formgebung der Einweg-Sterilhandschuhe ist speziell auf die Hand abgestimmt und vereint Komfort und Fingerfertigkeit.
- Kompatibel mit Klasse 100 (ISO 5)/Reinraumumgebungen der Klasse A.
- Die unterschiedlichen Schichtdicken gewährleisten eine optimale Kombination aus Schutz und taktiler Sensibilität.
- Verbessert mit PEARL™ Allergenreduktionstechnologie, die den Proteingehalt während des Herstellungsprozesses minimiert.
Certifications
510K als Medizinprodukt zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 820 Qualitätssystem-Vorschriften, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | Nein |
| Chlorinated | Ja |
| Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Nein |
| AQL | 1 |
| Coating Material | Latex |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Mehr anzeigen |