Learn More
Anorthosit aus dem Stillwater-Komplex, MT, CRM, ARMI ∣MBH
Artikelnummer. 30041259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
75 g
Packungsgröße:
75 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30041259 75 g 75 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30041259 Lieferant ARMI/MBH Lieferanten-Nr. MBHASC21P
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
ARMI ∣MBH produziert hochwertige, zertifizierte Referenzmaterialien für Metalllegierungen und legt Standards für Spark-OES fest. ICP und Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Das Angebot umfasst Stahl, Aluminium, Titan, Nickel, Kobalt, Kupfer, Magnesium und mehr.
Anorthosit aus dem Stillwater-Komplex, MT, CRM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus/Zirconium/Lanthanum/Neodymium/Lead/Gadolinium/Praseodymium/Samarium/Erbium/Molybdenum/Ytterbium/Holmium/Cadmium/Terbium/Lutetium/Manganese/Manganese(II) oxide/Titanium/Titanium dioxide/Potassium/Hafnium/Potassium oxide/Dysprosium/Europium/Magnesium/Rubidium/Iron/Yttrium/Magnesium oxide/Loss on ignition/Total Iron expressed as Fe2O3/Cerium/Sodium/Lithium/Sodium oxide/Scandium/Cobalt/Zinc/Calcium/Calcium oxide/Gallium/Aluminium/Copper/Silicon/Vanadium/Aluminium oxide/Barium/Nickel/Silicon dioxide/Chromium/Strontium
CAS 14808-60-7
Menge 75 g
Form Fine Powder
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus (30) mg/kg/Zirconium (2.3) mg/kg/Lanthanum (0.9) mg/kg/Neodymium (0.7) mg/kg/Lead (0.6) mg/kg/Gadolinium (0.2) mg/kg/Praseodymium (0.2) mg/kg/Samarium (0.2) mg/kg/Erbium (0.1) mg/kg/Molybdenum (0.1) mg/kg/Ytterbium (0.1) mg/kg/Holmium (0.04) mg/kg/Cadmium (0.03) mg/kg/Terbium (0.03) mg/kg/Lutetium (0.02) mg/kg/Manganese 0.0167 %/Manganese(II) oxide 0.0216 %/Titanium 0.035 %/Titanium dioxide 0.058 %/Potassium 0.064 %/Hafnium 0.07 mg/kg/Potassium oxide 0.077 %/Dysprosium 0.206 mg/kg/Europium 0.22 mg/kg/Magnesium 0.78 %/Rubidium 0.93 mg/kg/Iron 1.04 %/Yttrium 1.18 mg/kg/Magnesium oxide 1.29 %/Loss on ignition 1.34 %/Total Iron expressed as Fe2O3 1.48 %/Cerium 1.56 mg/kg/Sodium 1.57 %/Lithium 2 mg/kg/Sodium oxide 2.12 %/Scandium 4.4 mg/kg/Cobalt 6.2 mg/kg/Zinc 9.5 mg/kg/Calcium 11 %/Calcium oxide 15.4 %/Gallium 15.7 mg/kg/Aluminium 16.1 %/Copper 17.4 mg/kg/Silicon 22.2 %/Vanadium 24 mg/kg/Aluminium oxide 30.5 %/Barium 32 mg/kg/Nickel 36 mg/kg/Silicon dioxide 47.4 %/Chromium 56 mg/kg/Strontium 151 mg/kg