Learn More
Fisherbrand™ Block aus eloxiertem Aluminium
Artikelnummer. 11491987
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12x 16 mm-Röhrchen
20x 10 mm-Röhrchen
20x 13 mm-Röhrchen
20 x 12 mm-Röhrchen
24 x 0.5 ml-Röhrchen
24 x 1.5-ml-Röhrchen
35 x 6 mm Röhrchen
48 x 0.2-ml-Röhrchen
6 x 20 mm Röhrchen
6 x 25 mm-Röhrchen
96-Well-PCR-Platte
Röhrchen, 12 x 15 ml-Röhrchen
Röhrchen, 24 x 2.0 ml-Röhrchen
Röhrchen, 5 x 50 ml-Röhrchen
n. z., massiv für die Bearbeitung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11491987
Marke: Fisherbrand™ D1196PCR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nützlich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie und der Histologie sowie in klinischen, umwelttechnischen und industriellen Umgebungen. Fisherbrand™ Blöcke aus eloxiertem Aluminium eignen sich für digitale Fisherbrand Blockthermostate.
  • Ausgezeichnete Wärmeübertragung
  • Eloxiertes Gehäuse für bessere Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Erhältlich für mehrere Reagenzglaszahlen und -größen
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Beschreibung Mit 96 Löchern
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Teströhrchen
Aufnahmevermögen 96-Well-PCR-Platte
Material Eloxiertes Aluminium
Typ Block
Gewicht (metrisch) 1 kg