Learn More
Fisherbrand™ Block aus eloxiertem Aluminium
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12x 16 mm-Röhrchen
20x 10 mm-Röhrchen
20x 13 mm-Röhrchen
20 x 12 mm-Röhrchen
24 x 0.5 ml-Röhrchen
24 x 1.5-ml-Röhrchen
35 x 6 mm Röhrchen
48 x 0.2-ml-Röhrchen
6 x 20 mm Röhrchen
6 x 25 mm-Röhrchen
96-Well-PCR-Platte
Röhrchen, 12 x 15 ml-Röhrchen
Röhrchen, 24 x 2.0 ml-Röhrchen
Röhrchen, 5 x 50 ml-Röhrchen
n. z., massiv für die Bearbeitung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichnete Wärmeübertragung
- Eloxiertes Gehäuse für bessere Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Erhältlich für mehrere Reagenzglaszahlen und -größen
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fasst 20 x 12 ml-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Teströhrchen |
| Aufnahmevermögen | 20 x 12 mm-Röhrchen |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| Typ | Block |