Learn More
Agencinox™ Farbige Sterilisationskisten aus eloxiertem Aluminium
Diese Boxen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Agencinox™ eloxierte aluminiumfarbene Sterilisationsboxen sorgen dafür, dass Instrumente während des Sterilisationsprozesses sicher und geschützt sind.
Brand: Agencinox™ 8036R
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Description
- Eloxierte aluminiumfarbene Instrumentenkästen
- In verschiedenen Größen erhältlich
Specifications
Rot | |
Rechteckig | |
215 mm | |
50 mm |
Aluminium | |
Farbige Sterilisierbox | |
100 mm |