Learn More
Agencinox™ Farbige Sterilisationskisten aus eloxiertem Aluminium
Diese Boxen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Agencinox™ eloxierte aluminiumfarbene Sterilisationsboxen sorgen dafür, dass Instrumente während des Sterilisationsprozesses sicher und geschützt sind.
Marke: Agencinox™ 8030V
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Eloxierte aluminiumfarbene Instrumentenkästen
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Grün | |
Rechteckig | |
180 mm | |
30 mm |
Aluminium | |
Farbige Sterilisierbox | |
90 mm |