missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agencinox™ Farbige Sterilisationskisten aus eloxiertem Aluminium

Diese Boxen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Agencinox™ eloxierte aluminiumfarbene Sterilisationsboxen sorgen dafür, dass Instrumente während des Sterilisationsprozesses sicher und geschützt sind.

Marke:  Agencinox™ 8030R

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11802682

  • 60.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Eloxierte aluminiumfarbene Instrumentenkästen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation

Spezifikation

Rot
Rechteckig
180 mm
30 mm
Aluminium
Farbige Sterilisierbox
90 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote