missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Anode Buffer Container Dx

Artikelnummer. 16315322 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
Je 4
Packungsgröße:
4 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16315322

Marke: Applied Biosystems™ 4393925

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

Jedes Paket enthält 4 Pufferbehälter

Der Anoden-Pufferbehälter (ABC) enthält 1x Laufpuffer, um alle Elektrophorese-Anwendungen auf den Genanalysatoren der Serie 3500 Dx zu unterstützen.

The Anode Buffer Container Dx is designed for use with Applied Biosystems Dx genetic analyzers.

The Anode Buffer Container Dx contains 1X running buffer to support all electrophoresis applications on Applied Biosystems Dx genetic analyzers. It is made in a ready-to-use, disposable container with a radio frequency identification (RFID) tag incorporated into the label. The top of the Anode Buffer Container Dx is heat-sealed with a plastic film, which should be removed prior to direct installation on to the instrument. Each package includes four individual containers.

This product is intended for in vitro diagnostic use on Applied Biosystems Dx genetic analyzers and is not validated for use with other systems or applications. Applied Biosystems Dx genetic analyzers are to be used by trained operators in the analysis of human DNA for the detection of fluorescently labeled DNA nucleotides by capillary electrophoresis. Refer to the appropriate Applied Biosystems Dx genetic analyzer user guide for further details.

Dieser Anodenpuffer-Behälter wurde für die Verwendung mit dem 3500 Dx/3500xL Dx Genanalysator entwickelt. Für den Gerätebetrieb sind das Konditionierungsreagenz, der Anodenpuffer, der Kathodenpuffer und der Septa-Kathodenpuffer der Serie 3500 Dx erforderlich.

Bestellinformation

4 Packung

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Jedes Paket enthält 4 Pufferbehälter.
Bei 2 – 8 °C lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500xL Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Produkttyp Anoden-Pufferbehälter
Menge Je 4
Versandbedingung Nasseis

Für In-vitro-Diagnostik

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt