Learn More
BD Annexin V-FITC
Description
Identifiziert Apoptose in einem früheren Stadium als Assays auf der Grundlage nuklearer Veränderungen wie DNA-Fragmentierung.
- Format: FITC
Durchflusszytometrie
Specifications
Specifications
| Menge | 200 Tests |
| Probenvolumen | 5 μl |
| Lagerungspuffer | Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤ 0.09 % Natriumazid |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Konjugat | FITC |
| Form | Flüssig |
Nur für Forschungszwecke