Learn More
Ankyrin Repeat Domain 24 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
469.00 CHF - 703.00 CHF
Spezifikation
Antigen Ankyrin Repeat Domain 24
Verdünnung Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18403092
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-31027-25ul
25 μL
469.00 CHF
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18186182
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-31027
0.1 mL
703.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Ankyrin Repeat Domain 24 Polyclonal specifically detects Ankyrin Repeat Domain 24 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Ankyrin Repeat Domain 24
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ANKRD24, Ankyrin Repeat Domain-Containing Protein 24, KIAA1981
ANKRD24
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Rabbit
Human
Q8TF21
170961
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: QETREVPREEGAACGESEVAGATATKNGPTHMELNGSVAPETKVNGAETIDEEAAGDETMEARTMEAEATGAKATGAEATGAKVTETK
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.