Learn More
Invitrogen™ ANKRD26P1 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (K40073_16B3)
Beschreibung
Immunogen sequence: HHANIESANK DELTPFLLAV HEQKQQMEDF LRKQKENLTA VKLESIHQVM SEYKENETPR NPQNSNPEGT SNKMACLGEG AAGAKVDEIP GNPVKRLFNK PSIDDSRPMS ANEDFDFDTE EKATEPANGK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 39%, Pig - 46%, Cynomolgus monkey - 95%.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ANKRD26P1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | K40073_16B3 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide |
| Gen | ANKRD26P1 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q6NSI1 |
| Gensymbole | ANKRD26P1 |
| Mehr anzeigen |