missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anisomycin, MP Biomedicals™

Artikelnummer. p-7225786 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17630887

Marke: MP Biomedicals 0215988110

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Synonym: 2-[p-Methoxybenzyl]-3,4-Pyrrolidinediol 3-Acetate, (2R,3S,4S)-2-(4-Methoxybenzyl)-3,4-Pyrrolidinediol-3-Acetate, Flagecidin

Anisomycin ist ein Antiprotozoalmittel, das die Proteinsynthese hemmt und eine eingeschränkte Untergruppe von Kinasen aktiviert, die derzeit nur durch p54 und MAP-Kinase identifiziert werden. Es kann als Untersuchungshilfe für zytoplasmatische Signale verwendet werden, die zu nuklearer Signalisierung und Induktion von c-fos und c-jun führen. Nutzungshinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical™ nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 22862-76-6

Spezifikation

Physikalische Form Powder
Quelle Streptomyces griseolus
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Reinheit (%) ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisomycin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Anisomycin
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt