Learn More
Anisomycin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17640887 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 17640887
Marke: MP Biomedicals 0215988125
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synonym: 2-[p-Methoxybenzyl]-3,4-Pyrrolidinediol 3-Acetate, (2R,3S,4S)-2-(4-Methoxybenzyl)-3,4-Pyrrolidinediol-3-Acetate, Flagecidin
Anisomycin ist ein Antiprotozoalmittel, das die Proteinsynthese hemmt und eine eingeschränkte Untergruppe von Kinasen aktiviert, die derzeit nur durch p54 und MAP-Kinase identifiziert werden. Es kann als Untersuchungshilfe für zytoplasmatische Signale verwendet werden, die zu nuklearer Signalisierung und Induktion von c-fos und c-jun führen. Nutzungshinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical™ nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22862-76-6
Spezifikation
Physikalische Form Powder
Quelle Streptomyces griseolus
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Reinheit (%) ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisomycin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Anisomycin